Learn More
Parbendazole, MedChemExpress
Codice prodotto. 16485636
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16485636 100 mg 100mg
16471107 50 mg -
16404858 10 mg 10mg
16403266 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16485636 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY115364
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
MedChemExpress Parbendazole is a potent inhibitor of microtubule assembly, destabilizes tubulin, with an EC50 of 530 nM, and exhibits a broad-spectrum anthelmintic activity.
Parbendazole is a potent inhibitor of microtubule assembly, destabilizes tubulin, with an EC50 of 530 nM, and exhibits a broad-spectrum anthelmintic activity.
Specifications
Materiale o nome chimico Parbendazole
Forma fisica Solid
CAS 14255-87-9
Colore Yellow
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C13H17N3O2
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Sinonimo SKF 29044
Informazioni di solubilità DMSO : 4 mg/mL (16.18 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC)NC1=NC2=CC=C(CCCC)C=C2N1
Molecular Weight (g/mol) 247.29
Peso formulazione 247.29
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Show More Show Less
Research purposes only