Learn More
Parcetasal, MedChemExpress
Codice prodotto. 16482358
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16482358 5 mg -
16443149 1 mg 1mg
16400686 20 mg -
16400169 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16482358 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYU00100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-10-2026
MedChemExpress Paclitaxal is a non-steroidal anti-inflammatory analgesic.
Paclitaxal is a non-steroidal anti-inflammatory analgesic.
Specifica
Materiale o nome chimico Parcetasal
CAS 87549-36-8
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H15NO5
Quantità 5 mg
Sinonimo MR-897
Informazioni di solubilità DMSO : 125 mg/mL (398.98 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(NC1=CC=C(OC(O2)(C)OC3=CC=CC=C3C2=O)C=C1)=O
Molecular Weight (g/mol) 313.3
Peso formulazione 313.3
Percent Purity 99.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only