Learn More
Paromomycin Sulfate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Paromomycin sulfate |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Formula molecolare | C23 H45 N5 O14 . H2 O4 S |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | D-Streptamine, O-2,6-diamino-2,6-dideoxy-β-L-idopyranosyl-(1→3)-O-β-D-ribofuranosyl-(1→5)-O-[2-amino-2-deoxy-α-D-glucopyranosyl-(1→4)]-2-deoxy-, sulfate (salt) (8CI,9CI), D-Streptamine, O-2-amino-2-deoxy-α-D-glucopyranosyl-(1→4)-O-[O-2,6-diamino-2,6-dideoxy-β-L-idopyranosyl-(1→3)-β-D-ribofuranosyl-(1→5)]-2-deoxy-, sulfate (salt), 1600 Antibiotic, Aminosidin sulfate, Aminosidine sulfate, Aminoxidin, FI 5853, Farmiglucin, Farminosidin, Gabbroral, Humagel, Humatin, Humycin sulfate, Paramicina, Pargonyl, Paricina, Paromomycin sulfate, Sinosid |
| InChI Formula | InChI=1S/C23H45N5O14.H2O4S/c24-2-7-13(32)15(34)10(27)21(37-7)41-19-9(4-30)39-23(17(19)36)42-20-12(31)5(25)1-6(26)18(20)40-22-11(28)16(35)14(33)8(3-29)38-22;1-5(2,3)4/h5-23,29-36H,1-4,24-28H2;(H2,1,2,3,4)/t5-,6+,7+,8-,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23+;/m1./s1 |
| IUPAC Name | (2S,3S,4R,5R,6R)-5-amino-2-(aminomethyl)-6-[(2R,3S,4R,5S)-5-[(1R,2R,3S,5R,6S)-3,5-diamino-2-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-6-hydroxycyclohexyl]oxy-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-yl]oxyoxane-3,4-diol;sulfuric acid |
| Peso formulazione | 713.2637 |
| Percent Purity | >95% |