Learn More
R&D Systems™ Parotid Tissue Slides (Acinic Cell Adenocarcinoma)- Paraffin
Codice prodotto. 18104922 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Condizione del tessuto:
Acinic Cell Adenocarcinoma
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Condizione del tessuto Dimensione della confezione
18104922 Acinic Cell Adenocarcinoma pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18104922 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore NBP230298
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
These slides are paraffin coated to prevent sample oxidization, it is recommended that slides are first de-paraffinized by baking at 60 degrees C for 1 hour in a vertical orientation prior to performing antigen retrieval procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Cross-reattività Human
Tipo Parotid Tissue Slides (Acinic Cell Adenocarcinoma)
Da utilizzare con (applicazione) Immunohistochemistry-Paraffin
Status giuridico This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.
Specie Human
Condizione del tessuto Acinic Cell Adenocarcinoma
Linea di prodotti Novus
Titolo del prodotto
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.