Learn More
Paroxetine EP Impurity B, Mikromol™
Descrizione
Paroxetine EP Impurity B, Mikromol
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sesamol |
| CAS | 533-31-3 |
| Nomi componenti o analita | Sesamol |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C7 H6 O3 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | 1,3-Benzodioxol-5-ol (Sesamol), Paroxetine Hydrochloride Anhydrous Imp. B (EP), Paroxetine Imp. B (EP), 1,3-Benzodioxol-5-ol, Sesamol, BRL-43782, Paroxetine Related, 3,4-Methylenedioxyphenol, Sesamol (BRL43782), BP Paroxetine Impurity Standard, Paroxetine Hydrochloride Impurity B, Paroxetine Impurity B |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H6O3/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-3,8H,4H2 |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | Oc1ccc2OCOc2c1 |
| Vedi altri risultati |