Learn More
Thermo Scientific Chemicals Paroxetine hydrochloride hemihydrate, 98%
Codice prodotto. 15873855 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15873855 5 g 5g
15863855 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15873855 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 462630050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-02-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 110429-35-1 | C19H20FNO3 | 329.37 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110429-35-1
Formula molecolare C19H20FNO3
Molecular Weight (g/mol) 329.37
InChI Key AHOUBRCZNHFOSL-YOEHRIQHSA-N
IUPAC Name (3S,4R)-3-[(2H-1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)piperidine
SMILES FC1=CC=C(C=C1)[C@@H]1CCNC[C@H]1COC1=CC=C2OCOC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Paroxetine hydrochloride hemihydrate
Colore Clear Colorless
Intervallo percentuale saggio 97.5 % min. (HPLC)
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: very slightly soluble. Other solubilities: soluble in methanol, dmf, ethanol
Peso formulazione 374.83