Learn More
Paroxypropione, MedChemExpress
Descrizione
Paroxypropione is a manufactured, nonsteroidal estrogen which has been used medically as an antigonadotropin.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Paroxypropione |
| CAS | 70-70-2 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C9H10O2 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 4'-Hydroxypropiophenone |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 100 mg/mL (665.91 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | CCC(C1=CC=C(O)C=C1)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 150.17 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only