Learn More
PARP1 (cleaved Asp214) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (PARP-H8), APC, Invitrogen™
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
185.00€ - 464.00€
Specifica
Antigene | PARP1 (cleaved Asp214) |
---|---|
Clone | PARP-H8 |
Applicazioni | Flow Cytometry |
Classificazione | Monoclonal |
Coniugato | APC |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17176948
|
Thermo Scientific
MA537361 |
10 Tests |
185.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 23-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17116708
|
Thermo Scientific
MA537115 |
100 Tests |
464.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 23-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
PARP1 (cleaved Asp214) Recombinant Monoclonal antibody specifically detects PARP1 (cleaved Asp214) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.Specifica
PARP1 (cleaved Asp214) | |
Flow Cytometry | |
APC | |
Rabbit | |
Human | |
P09874 | |
142 | |
A synthetic peptide corresponding to residues surrounding Asp214 of human PARP. | |
Primary | |
4° C | |
PARP1 |
PARP-H8 | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 0.20% BSA and 0.09% sodium azide | |
5830444G22Rik; ADP-ribosyltransferase (NAD+; ADP-ribosyltransferase (NAD+) poly (ADP-ribose) polymerase); ADP-ribosyltransferase (NAD+, poly (ADP-ribose) polymerase) 1; ADP-ribosyltransferase (NAD+; poly (ADP-ribose) polymerase); ADP-ribosyltransferase (NAD+; poly (ADP-ribose) polymerase) 1; ADP-ribosyltransferase 1; ADP-ribosyltransferase diphtheria toxin-like 1; ADP-ribosyltransferase NAD(+); Adprp; Adprt; ADPRT 1; ADPRT1; AI893648; ARTD1; C80510; DNA ADP-ribosyltransferase PARP1; msPARP; NAD(+) ADP-ribosyltransferase 1; pADPRT-1; PARP; Parp1; PARP-1; poly (ADP-ribose) polymerase 1; poly (ADP-ribose) polymerase family, member 1; poly (ADP-ribose) polymerase); poly [ADP-ribose] polymerase 1; poly(ADP-ribose) polymerase; poly(ADP-ribose) polymerase 1; poly(ADP-ribose) polymerase PARP-1; poly(ADP-ribose) synthetase; poly(ADP-ribosyl)transferase; poly[ADP-ribose] synthase 1; poly[ADP-ribose] synthetase 1; PPOL; Protein poly-ADP-ribosyltransferase PARP1; sPARP-1; synthetase fragment (AA 6 | |
PARP1 | |
IgG κ | |
Protein A/G | |
Antibody |