Learn More
Brannan™ Termometri a immersione parziale Initial™
Codice prodotto. 15634568
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-10°C to +110°C
-10°C to +50°C
-20°C to +110°C
Da –10 a 110 °C
Da –100 a 50 °C
Da –17 a 110 °C
Suddivisione:
0.5°C
1 °C
1°C
2 °C
Tipo di immersione:
Partial Immersion
Parziale
Totale
Lunghezza (sistema metrico):
155 mm
205 mm
300 mm
305 mm
305 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperature Range (Metric) Suddivisione Tipo di immersione Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
15634568 -20°C to +110°C 1°C Partial Immersion 305 mm Pezzo
15683204 Da –100 a 50 °C 1°C Totale 300 mm Pezzo
12736998 Da –17 a 110 °C 2 °C Parziale 305 mm Pezzo
13048623 -10°C to +110°C 1°C Partial Immersion 305 mm pezzi 10
15659025 -10°C to +110°C 1°C Partial Immersion 305 mm Pezzo
15679025 Da –10 a 110 °C 1 °C Parziale 205 mm Pezzo
15643204 Da –10 a 110 °C 1 °C Parziale 155 mm Pezzo
15953820 -10°C to +50°C 0.5°C Partial Immersion 305 mm -
16019961 -10°C to +50°C 1°C Partial Immersion 305 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 15634568 Fornitore Brannan™ N. del fornitore 44/002/8
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4.50€
    4.08€ / pezzi 1
    Risparmia 0.42€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
General purpose laboratory thermometer without calibration certificate.
Filled with a brightly colored, mercury-free spirit. Brannan™ Partial Immersion Spirit Filled Thermometers use specially selected filling materials covering temperatures down to -200°C and feature a non-roll cap with suspension ring.
  • Lab thermometer
  • Safe non-mercury filling
  • Non-roll end cap
  • Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
  • Made in UK
Specifica
Certificazione/Conformità Not supplied with certificate
Da utilizzare con (applicazione) General use
Grado Equivalent to SAMA No. CP15
Tipo di immersione Partial Immersion
Lunghezza (sistema metrico) 305 mm
Materiale Glass
Riempimento termometro Red Organic Liquid
Temperature Range (Metric) -20°C to +110°C
Accuracy ±1.0°C
Suddivisione 1°C
Immersion Length 76 mm
Larghezza (sistema metrico) 1.2 cm