Learn More
Brannan™ Termometri a immersione parziale Initial™
Codice prodotto. 16019961
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-10°C to +110°C
-10°C to +50°C
-20°C to +110°C
Da –10 a 110 °C
Da –100 a 50 °C
Da –17 a 110 °C
Suddivisione:
0.5°C
1 °C
1°C
2 °C
Tipo di immersione:
Partial Immersion
Parziale
Totale
Lunghezza (sistema metrico):
155 mm
205 mm
300 mm
305 mm
305 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperature Range (Metric) Suddivisione Tipo di immersione Lunghezza (sistema metrico) unitSize
16019961 -10°C to +50°C 1°C Partial Immersion 305 mm -
15683204 Da –100 a 50 °C 1°C Totale 300 mm Pezzo
12736998 Da –17 a 110 °C 2 °C Parziale 305 mm Pezzo
13048623 -10°C to +110°C 1°C Partial Immersion 305 mm pezzi 10
15659025 -10°C to +110°C 1°C Partial Immersion 305 mm Pezzo
15679025 Da –10 a 110 °C 1 °C Parziale 205 mm Pezzo
15643204 Da –10 a 110 °C 1 °C Parziale 155 mm Pezzo
15634568 -20°C to +110°C 1°C Partial Immersion 305 mm Pezzo
15953820 -10°C to +50°C 0.5°C Partial Immersion 305 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 16019961 Fornitore Brannan™ N. del fornitore 44/406/0
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
General purpose laboratory thermometer without calibration certificate.
Filled with a brightly colored, mercury-free spirit. Brannan™ Partial Immersion Spirit Filled Thermometers use specially selected filling materials covering temperatures down to -200°C and feature a non-roll cap with suspension ring.
  • Lab thermometer
  • Safe non-mercury filling
  • Non-roll end cap
  • Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
  • Made in UK
Specifica
Tipo di immersione Partial Immersion
Lunghezza (sistema metrico) 305 mm
Materiale Glass
Riempimento termometro Red Spirit
Max. Temperature (English) 122°F
Temperatura max (sistema metrico) 50°C
Min. Temperature (English) 14°F
Min. Temperature (Metric) -10°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 14°F to 122°F
Temperature Range (Metric) -10°C to +50°C
Accuracy ±1.0°C at 35°C
Suddivisione 1°C
Larghezza (sistema metrico) 1.2 cm