Learn More
3M™ Filtro antiparticolato
I filtri antiparticolato 3M™ 2135 offrono una protezione di livello P3 R dal particolato solido e liquido
Marca: 3M™ 7100240628
85.35 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22912" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.29250kg
Descrizione
- Adatto per l'uso con tutte le maschere intere e semimaschere 3M™ riutilizzabili dotate di sistema di attacco del filtro a baionetta
- L'attacco a baionetta consente di inserire i filtri in posizione per facilitarne il montaggio
Specifica
P3 R | |
Cartuccia con attacco a baionetta | |
Bianco | |
Filtri per particolato | |
Maschere intere e semimaschere serie 3M 6000 e 3M 7000 | |
0.8 g |
EN 143: 2000, Omologazione CE | |
Particelle solide e liquide | |
P3R | |
Industria farmaceutica, sostanze chimiche in polvere, edilizia, ceramiche di estrazione, materiali refrattari | |
Confezione da 20 |