Learn More
Parvin gamma Antibody (8C5.2), PerCP, R&D Systems™
Codice prodotto. 18610159 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18610159 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18610159 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP308728PCP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Parvin gamma Monoclonal antibody specifically detects Parvin gamma in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Parvin gamma
Applicazioni Western Blot, Immunoprecipitation
Classificazione Monoclonal
Clone 8C5.2
Coniugato PerCP
Formulazione PBS
Alias gene gamma-parvin, parvin, gamma
Specie ospite Mouse
Immunogeno GST-tagged recombinant protein corresponding to human Parvin gamma (Uniprot: Q9HBI0)
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 64098
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG1 κ
Linea di prodotti Novus