Learn More
Fisherbrand™ Pipetta Pasteur in vetro sodico-calcico
Pipette ideali per una vasta gamma di applicazioni.
Marca:  Fisherbrand™
30.78 EUR valido fino al 2024-03-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.15000kg
Codice prodotto. 11566963
  • 73.75€ / pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • In confezioni da 1,000
Specifica
Specifica
Not Autoclavable
Single Use in Microbiological and Serological Laboratory Applications, Pipetting Liquids, Dropwise Dosing of Liquids and Reagents, Distribution of Heated Liquid Quantities
Standard Tip
2 mL
Unplugged Pasteur Pipet
Fisherbrand Pipetters
Soda Lime Glass
Confezione da 1000
0.07 oz.
230 mm
Single-use