Learn More
KARTELL Pasteur Pipette
Codice prodotto. 17808085
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
3.5 mL
4 mL
4.4 mL
5 mL
5.4 mL
7 mL
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Gocce/mL:
21
23
28
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 500
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Sterilità Gocce/mL unitSize
17808085 4 mL Non-sterile 28 pezzi 500
17848085 4 mL Sterile 28 pezzi 500
10274991 4.4 mL Sterile - pezzi 1000
17818085 3.5 mL Sterile 23 pezzi 500
10275231 5.4 mL Sterile - pezzi 1000
17838085 7 mL Sterile 21 pezzi 500
17828085 5 mL Non-sterile 23 pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 17808085 Fornitore KARTELL N. del fornitore 88335/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.00€
    20.62€ / pezzi 500
    Risparmia 2.38€
    10% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
These disposable Pasteur Pipettes are ideal for the precise transfer of samples.
  • Disposable PE pipette with bulb and graduations.
  • The slender tip guarantees precision transfer of the sample.
  • Sterile pipettes individually wrapped.
Specifica
Assorbimento lampadina (sistema metrico) 3.5 mL
Materiale Polyethylene
Sterilità Non-sterile
Gocce/mL 28
Graduato No
Colore Clear
Volume (sistema metrico) 4 mL
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Tipo Pasteur Pipet
Monouso Single-use
Fit for Purpose Certified Quality