Learn More
Greiner Bio-One Pasteur Pipets
Codice prodotto. 10776352
Cambia vista
Click to view available options
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Sterilità Dimensione della confezione
10776352 Sterile pezzi 1000
10544821 Non-sterile -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10776352 Fornitore Greiner Bio-One N. del fornitore 700361
Spedizione stimata: 08-02-2027
For use in rapid liquid transfer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale LDPE
Sterilità Sterile
Da utilizzare con (applicazione) Liquid handling
Lunghezza (sistema imperiale) 6.02 in.
Quantità 25/Bag, 1000/Cs.
Colore Translucent
Volume (sistema metrico) 0.1 mL
Lunghezza (sistema metrico) 153 mm
Tipo Pasteur Pipet