Learn More
Heinz Herenz Pasteur Pipettes Basic Line
Codice prodotto. 30158310
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
3 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 500
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
30158310 3 mL pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30158310 Fornitore Heinz Herenz N. del fornitore 2000002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.79€
    15.26€ / pezzi 500
    Risparmia 3.53€
    18% Sconto
Spedizione stimata: 22-12-2026
Pasteur pipettes, 3 mL. Basic line, non-sterile, and transparent.
  • Pasteur pipettes
  • 3 mL
  • Basic line
  • Non-sterile
  • Transparent
  • PE,
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Materiale Polyethylene
Sterilità Non-sterile
Graduato Yes
Colore Clear
Volume (sistema metrico) 3 mL
Lunghezza (sistema metrico) 155 mm
Tipo Pasteur Pipet