Learn More
ratiolab™ Pasteur-Plast Pipets
Codice prodotto. 10110893
Cambia vista
Click to view available options
Graduato:
No
Sì
Lunghezza (sistema metrico):
63 mm
130 mm
152 mm
196 mm
228 mm
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Volume (sistema metrico):
0.2 mL
1.2 mL
1.5 mL
2 mL
10 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 200
pezzi 250
pezzi 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Graduato Lunghezza (sistema metrico) Sterilità Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
10110893 Sì 152 mm Non-sterile 2 mL pezzi 500
10122152 No 63 mm Non-sterile 1.2 mL pezzi 500
13407477 No 130 mm Non-sterile 0.2 mL pezzi 500
15194646 Sì 152 mm Sterile 2 mL pezzi 500
10384133 No 196 mm Non-sterile 10 mL pezzi 200
17289996 Sì 228 mm Sterile 1.5 mL pezzi 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10110893 Fornitore ratiolab™ N. del fornitore 2600135
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.00€
    24.76€ / pezzi 500
    Risparmia 12.24€
    33% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Render liquid handling simple and safe with these Pasteur-Plast pipets, which are inert to biological fluids and most acids. The low affinity of the surface reduces the loss of cells and valuable proteins through binding.
  • Soft, elastic bulb is unbreakable, thus reducing the risk of glass injury
  • Burr-free orifice for neat, clean and precise dispensing
  • Only externally graduated Pasteur-plast pipets with clearly visible embossed graduations
Specifica
Sterilità Non-sterile
Graduato Sì
Quantità 500 Pipets/Box
Temperatura (sistema metrico) operativa ≤70°C
Colore Clear
Volume (sistema metrico) 2 mL
Lunghezza (sistema metrico) 152 mm
Tipo Pasteur Pipet