Descrizione
The Cassette is a qualitative membrane-based immunoassay for the detection of adenovirus antigen in eye conjunctive swabs, throat swabs and nasal swabs.
- Simple and easy to use system
- Differential detection of adenovirus from other diseases preventing similar symptoms
- Rapid results offered; positive results may be visible from as little as 3 minutes
- Can be used with multiple sample types, including eye conjunctive swabs and throat/nasopharyngeal swabs
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO13485 ISO9001 |
| Content And Storage | 2°C to 30°C |
| Marchio CE | Yes |
| Clia Complexity | Non-waived |
| Analiti rilevabili | Anti-Adenovirus antibody particles and anti-Adenovirus antibodies |
| Formato | 20 Tests |
| Tipo di campione | Swab |
| Sensibilità | 0.986 |
| Tipo | Test Strip |
| Da utilizzare con (applicazione) | The Qualitative Detection of Adenovirusin Eye Conjunctive Swab, Throat Swab and Nasal Swabspecimen |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?