missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DiscoverX PathHunter™ CHO-K1 PPARα Protein Interaction Cell Line
Descrizione
The PathHunter™ PPARα Protein Interaction cell line is a stable, engineered cell line for use in studying drug candidates (small molecules or biologics) affecting NHR activation and recruitment of cofactors. This cell line enables assessment of ligand (e.g. leukotriene B4) based NHR activation via detection of SRCP (steroid receptor co-activator peptide) recruitment. This product uses EFC technology. The included cell line overexpresses PK-tagged PPARα NHR and EA-tagged steroid receptor co-activator peptide (SRCP). Upon activation of PPARα, induced interaction with SRCP leads to production of EFC signal. This stable modified cell line is provided as two vials of cryopreserved cells.
Specifica
Specifica
| Assay Entry | Protein Interaction |
| Linea cellulare | CHO-K1 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cell Lines |
| Primary Agonist | GW7647 |
| Quantità | 2 Vials |
| Target Entry | PPARα |
| Numero di accesso | NM_005036 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?