missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DiscoverX PathHunter™ eXpress P2RY1 U2OS β-Arrestin GPCR Assay
Descrizione
The PathHunter™ P2RY1 β-Arrestin eXpress Kit provides an easy-to-use cell based assay to study drug candidates (small molecules or biologics) targeting GPCRs. This kit assesses ligand (e.g. ATP) based activation of P2RY1 GPCR activity via detection of β-arrestin recruitment. This product uses EFC technology (www.discoverx.com/technologies-platforms/enzyme-fragment-complementation-technology). The included cells overexpress PK-tagged P2RY1 and EA-tagged β-Arrestin 2. Activation of P2RY1 stimulates the recruitment of β-Arrestin 2 and produces EFC signal. eXpress kits are a convenient, ready-to-use format which contains all materials needed to run the assay, including single-use vials of cryopreserved cells, cell plating media, detection reagent, and assay plates.
Specifica
Specifica
| Assay Entry | β-Arrestin-2 recruitment |
| Da utilizzare con (applicazione) | Assay-Ready eXpress Kits |
| Primary Agonist | 2-(methylthio)-ATP |
| Quantità | 1,000 dp (10 x 96-well) |
| Target Entry | P2RY1 |
| Linea cellulare | U2OS |
| Bersaglio | P2RY1 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?