missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DiscoverX PathHunter™ Jurkat IκB Degradation Cell Line
Descrizione
The PathHunter™ Jurkat IκB Degradation Cell Line is a stable, engineered cell line for use in studying drug candidates (small molecules or biologics) targeting the NFκB pathway. This cell line enables detection of IκB levels, allowing for assessment of NFκB pathway activation-induced IκB degradation. This product uses EFC technology. The cell line included overexpresses IκB target protein fused to PL. EA is contained in the detection reagent. Upon pathway-activation-induced degradation of IκB EFC signal is lost. This stable modified cell line is provided as two vials of cryopreserved cells.
Specifica
Specifica
| Assay Entry | NFκB pathway activation-induced IκB degradation |
| Linea cellulare | Jurkat |
| Formato | 2 vials |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cell Lines |
| Primary Agonist | Cell Activation Cocktail |
| Quantità | 2 Vials |
| Target Entry | NFκB |
| Numero di accesso | NM_020529 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?