missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DiscoverX PathHunter™ U2OS mCXCR7 β-Arrestin Cell Line

Codice prodotto. 17323659
Encompass
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 Vials
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
17323659 2 Vials
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17323659 Fornitore DiscoverX N. del fornitore 930689C3
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

The PathHunter™ U2OS mCXCR7 β-Arrestin Cell Line measures mCXCR7 (GPCR) activity via recruitment of β-Arrestin2. This cell line ships as two vials of cryopreserved cells. Mouse protein.

The PathHunter™ mCXCR7 (mCMKOR1) β-Arrestin cell line is a stable, engineered cell line for use in studying drug candidates (small molecules or biologics) targeting GPCRs. This cell line enables assessment of ligand (e.g. CXCL12/SDF-1α) based activation of mCXCR7 GPCR activity via detection of β-arrestin recruitment. This product uses EFC technology (www.discoverx.com/technologies-platforms/enzyme-fragment-complementation-technology). The included cell line overexpresses PK-tagged mCXCR7 and EA-tagged β-Arrestin 2. Activation of mCXCR7 stimulates the recruitment of β-Arrestin 2 and produces EFC signal. This stable modified cell line is provided as two vials of cryopreserved cells. Please note that this product expresses the mouse version of this protein.

Specifica

Assay Entry β-Arrestin recruitment
Linea cellulare U2OS
Da utilizzare con (applicazione) Cell Lines
Primary Agonist Recombinant Murine SDF-1α
Quantità 2 Vials
Target Entry mCXCR7 (mCMKOR1)
Numero di accesso NM_007722.3
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.