missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DiscoverX PathHunter™ U2OS OPRM1 β-Arrestin-1 Cell Line
Descrizione
The PathHunter™ OPRM1 (ARR1) cell line is a stable, engineered cell line for use in studying drug candidates (small molecules or biologics) targeting GPCRs. This cell line enables assessment of ligand (e.g. met 5-enkephalin) based activation of OPRM1 GPCR activity via detection of β-arrestin recruitment. This product uses EFC technology (www.discoverx.com/technologies-platforms/enzyme-fragment-complementation-technology). The included cell line overexpresses PK-tagged OPRM1 and EA-tagged β-Arrestin-1. Activation of OPRM1 stimulates the recruitment of β-Arrestin-1 and produces EFC signal. This stable modified cell line is provided as two vials of cryopreserved cells.
Specifica
Specifica
| Assay Entry | β-Arrestin Recruitment |
| Linea cellulare | U2OS |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cell Lines |
| Primary Agonist | Met 5-Enkephalin |
| Quantità | 2 Vials |
| Target Entry | OPRM1 (ARR1) |
| Numero di accesso | NM_000914.3 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?