missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DiscoverX PathHunter™ U2OS TORC1 Nuclear Translocation Cell Line
Descrizione
The PathHunter™ U2OS TORC1 Nuclear Translocation Cell Line is a stable, engineered cell line for use in studying drug candidates affecting the CRTC/CREB pathway. This cell line enables assessment of ligand (e.g. forskolin) based pathway activation via detection of resulting TORC1 (CRTC1) nuclear translocation. This product uses EFC technology. The included cell line overexpresses PL-tagged TORC1 (CRTC1) and nuclear localized EA. Upon pathway activation, induced nuclear translocation of TORC1 leads to production of EFC signal. This stable modified cell line is provided as two vials of cryopreserved cells.
Specifica
Specifica
| Assay Entry | TORC1 (CRTC1) nuclear translocation |
| Linea cellulare | U2OS |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cell Lines |
| Primary Agonist | Forskolin |
| Quantità | 2 Vials |
| Target Entry | TORC1 (CRTC1) |
| Numero di accesso | NM_015321.1 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?