missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DiscoverX PathHunter™ U2OS TORC2 Nuclear Translocation Cell Line

Codice prodotto. 17383829
Encompass
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 Vials
Dimensione della confezione:
2 fiale
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17383829 2 Vials 2 fiale
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17383829 Fornitore DiscoverX N. del fornitore 930813C3

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

The PathHunter™ U2OS TORC2 Nuclear Translocation Cell Line measures CRTC/CREB pathway activation via nuclear translocation of TORC2. This cell line ships as two vials of cryopreserved cells.

The PathHunter™ U2OS TORC2 Nuclear Translocation Cell Line is a stable, engineered cell line for use in studying drug candidates affecting the CRTC/CREB pathway. This cell line enables assessment of ligand (e.g. forskolin) based pathway activation via detection of resulting TORC2 (CRTC2) nuclear translocation. This product uses EFC technology. The included cell line overexpresses PL-tagged TORC2 (CRTC2) and nuclear localized EA. Upon pathway activation, induced nuclear translocation of TORC2 leads to production of EFC signal. This stable modified cell line is provided as two vials of cryopreserved cells.

Specifica

Assay Entry TORC2 (CRTC2) nuclear translocation
Linea cellulare U2OS
Da utilizzare con (applicazione) Cell Lines
Primary Agonist Forskolin
Quantità 2 Vials
Target Entry TORC2 (CRTC2)
Numero di accesso NM_181715
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.