Learn More
Gilac™ Patient Drinking Cup with Nose Cut-out, Green
Codice prodotto. 17958991
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.25 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
17958991 0.25 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17958991 Fornitore Gilac™ N. del fornitore G120508
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.68€
    7.06€ / pezzi 1
    Risparmia 3.62€
    33% Sconto
Spedizione stimata: 26-11-2026
Patient Drinking Cup with Nose Cut-out allows drinking without putting the head back.
  • Pack of 10 patient drinking cup with nose cut-out.
  • Drinking cup with graduations (in mL).
  • Allows drinking more easily.
Specifica
Materiale Polypropylene
Capacità (sistema metrico) 0.25 L
Capacità (sistema imperiale) 8.5 oz.
Quantità 10 Pk.
Product Type Tumbler Cup