Learn More
Patulin, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-178335
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
Imballaggio:
Glass bottle
149-29-1
C7H6O4
154.12
MFCD00005858
ZRWPUFFVAOMMNM-UHFFFAOYSA-N
patulin, clavacin, expansin, clavatin, claviform, expansine, patuline, clairformin, claviformin, gigantin
4696
CHEBI:74926
4-hydroxy-4,6-dihydrofuro[3,2-c]pyran-2-one
C1C=C2C(=CC(=O)O2)C(O1)O
149-29-1
C7H6O4
154.12
MFCD00005858
ZRWPUFFVAOMMNM-UHFFFAOYSA-N
patulin, clavacin, expansin, clavatin, claviform, expansine, patuline, clairformin, claviformin, gigantin
4696
CHEBI:74926
4-hydroxy-4,6-dihydrofuro[3,2-c]pyran-2-one
C1C=C2C(=CC(=O)O2)C(O1)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Patulin
Nota nome 99%
Punto di fusione 108.0°C to 111.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Glass bottle
Quantità 5 mg
Indice di Merck 15, 7158
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents,soluble in ethyl and amyl acetate,insoluble in petroleum ether
Peso formulazione 154.12
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Patulin
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.