Learn More
Patulin, 99%
Codice prodotto. 10572821 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10572821 10 mg Bottiglia in vetro 10mg
10013773 5 mg Bottiglia in vetro 5mg
10194900 25 mg Bottiglia in vetro 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10572821 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 228870100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 149-29-1 | C7H6O4 | 154.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 149-29-1
Formula molecolare C7H6O4
Molecular Weight (g/mol) 154.12
Numero MDL MFCD00005858
InChI Key ZRWPUFFVAOMMNM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo patulin, clavacin, expansin, clavatin, claviform, expansine, patuline, clairformin, claviformin, gigantin
PubChem CID 4696
ChEBI CHEBI:74926
IUPAC Name 4-hydroxy-4,6-dihydrofuro[3,2-c]pyran-2-one
SMILES C1C=C2C(=CC(=O)O2)C(O1)O
Specifica
Materiale o nome chimico Patulin
Nota nome 99%
Punto di fusione 108.0°C to 111.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 10 mg
Indice di Merck 15, 7158
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents,soluble in ethyl and amyl acetate,insoluble in petroleum ether
Peso formulazione 154.12
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Patulin
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.