Learn More
Patulin, TRC
Codice prodotto. 30040581
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30040581 5 mg 5mg
30007330 10 mg 10mg
30006692 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30040581 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP2065005MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 149-29-1
Formula molecolare C7 H6 O4
Molecular Weight (g/mol) 154.12
Sinonimo Patulin (6CI), 4-Hydroxy-4H-furo[3,2-c]pyran-2(6H)-one, Acetic acid, (2,4-dihydroxy-2H-pyran-3(6H)-ylidene)-, 3,4-lactone, Clairformin, Clavacin, Clavatin, Claviformin, DL-Patulin, Expansin, Expansin (antibiotic), Expansine, Gigantin, Leucopin, Mycoin, Mycoin C, Mycoin C3, NSC 32951, NSC 8120, Patuline, Penicidin, Terinin
IUPAC Name 4-hydroxy-4,6-dihydrofuro[3,2-c]pyran-2-one
SMILES OC1OCC=C2OC(=O)C=C12
Specifications
Materiale o nome chimico Patulin
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H6O4/c8-6-3-4-5(11-6)1-2-10-7(4)9/h1,3,7,9H,2H2
Peso formulazione 154.0266
Percent Purity >95%