missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pavinetant, MedChemExpress

Codice prodotto. 16446068
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16446068 10 mg 10mg
16432207 50 mg 50mg
16408677 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16446068 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY14432

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Pavinetant (MLE-4901) is a neurokinin-3 receptor (NK3R) antagonist.

Pavinetant (MLE-4901) is a neurokinin-3 receptor (NK3R) antagonist.

Specifica

Materiale o nome chimico Pavinetant
CAS 941690-55-7
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C26H25N3O3S
Quantità 10 mg
Sinonimo MLE-4901 AZD2624 AZD4901
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (108.80 mM)
SMILES CC[C@H](NC(C1=C(C=CC=C2)C2=NC(C3=CC=CC=C3)=C1NS(C)(=O)=O)=O)C4=CC=CC=C4
Molecular Weight (g/mol) 459.56
Peso formulazione 459.56
Percent Purity 99.78%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.