Learn More
Pavinetant, MedChemExpress
Codice prodotto. p-200101274
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16446068 10 mg 10mg
16432207 50 mg 50mg
16408677 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16446068 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY14432
MedChemExpress Pavinetant (MLE-4901) is a neurokinin-3 receptor (NK3R) antagonist.
Pavinetant (MLE-4901) is a neurokinin-3 receptor (NK3R) antagonist.
Specifications
Materiale o nome chimico Pavinetant
CAS 941690-55-7
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C26H25N3O3S
Quantità 10 mg
Sinonimo MLE-4901 AZD2624 AZD4901
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (108.80 mM)
SMILES CC[C@H](NC(C1=C(C=CC=C2)C2=NC(C3=CC=CC=C3)=C1NS(C)(=O)=O)=O)C4=CC=CC=C4
Molecular Weight (g/mol) 459.56
Peso formulazione 459.56
Percent Purity 99.78%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Show More Show Less
Research purposes only