missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PAX8 Mouse anti-Human, Clone: PAX8/1491, Abnova™

Codice prodotto. 16083286
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16083286 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16083286 Fornitore Abnova N. del fornitore MAB15040.100ug

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

Mouse monoclonal antibody raised against partial recombinant human PAX8.

  • High specificity
  • High reactivity

Specifica

Antigene PAX8
Applicazioni Flow Cytometry, Immunofluorescence, Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone PAX8/1491
Coniugato Unconjugated
Descrizione Mouse monoclonal antibody raised against partial recombinant human PAX8.
Diluizione Flow Cytometry (0.5-1 ug/106 cells) Immunofluorescence (1-2 ug/mL) Western Blotting (0.5-1 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulazione In 10 mM PBS (0.05% BSA, 0.05% sodium azide).
N. accesso geni Q06710
Simboli geni PAX8
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant protein corresponding to amino acids 60-261 of human PAX8.
Metodo di purificazione Protein A/G purification
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 7849
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C.
Forma Liquid
Isotype IgG2b
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

For Research Use Only (RUO)

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.