Learn More
R&D Systems™ Paxilline
Codice prodotto. 30001306
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30001306 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30001306 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 2006/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    544.64€
    485.10€ / 10mg
    Risparmia 59.54€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
A Tocris product, part of R&D Systems. SERCA ATPase blocker. Also potent BKCa channel blocker
Potent blocker of high-conductance Ca2+-activated K+ (BKCa, KCa1.1) channels. Binds to the α-subunit of BKCa (Ki = 1.9 nM for block of currents in α-subunit-expressing oocytes) and enhances binding of charybdotoxin to BKCa channels in vascular smooth muscle. Also inhibits sarco/endoplasmic reticulum Ca2+-ATPase (IC50 = 5 - 50 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Paxilline
CAS 57186-25-1
Quantità 10 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C27H33NO4
Peso formulazione 435.56
Purezza >98%
Peso molecolare 435.564