Learn More
Paxilline, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15433949
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15433949 5 mg 5mg
15443949 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15433949 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J61341.#0
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-03-2027
Aggiungi al carrello
Potent blocker of high-conductance calcium-activated potassium (BKCa) channels
Potent blocker of high-conductance calcium-activated potassium (BKCa) channels
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57186-25-1
Formula molecolare C27H33NO4
Molecular Weight (g/mol) 435.564
Numero MDL MFCD00083464
InChI Key ACNHBCIZLNNLRS-UBGQALKQSA-N
Sinonimo paxilline, unii-3t9u9z96l7, 2h-1-benzopyrano 5',6':6,7 indeno 1,2-b indol-3 4bh-one, 5,6,6a,7,12,12b,12c,13,14,14a-decahydro-4b-hydroxy-2-1-hydroxy-1-methylethyl-12b,12c-dimethyl-, 2-alpha,4b-beta,6a-alpha,12b-beta,12c-alpha,14a-beta, 2h-pyrano 2,3:5',6' benz 1',2':6,7 indeno 1,2-b indol-3 4bh-one, 5,6,6a,7,12,12b,12c,13,14,14a-decahydro-4b-hydroxy-2-1-hydroxy-1-methylethyl-12b,12c-dimethyl-, 2r,4bs,6as,12bs,12cr,14as, spectrum5_001975, paxilline, powder hplc, paxilline solution, 100 mug/ml in acetonitrile, analytical standard, 2r,4bs,6as,12bs,12cr,14as-5,6,6a,7,12,12b,12c,13,14,14a-decahydro-4b-hydroxy-2-1-hydroxy-1-methylethyl-12b,12c-dimethyl-2h-pyrano 2,3:5',6' benz 1',2':6,7 indeno 1,2-b indol-3 4bh-one, ncgc00025342-07_c27h33no4_ 2r,4bs,6as,12bs,12cr,14as-4b-hydroxy-2-2-hydroxy-2-propanyl-12b,12c-dimethyl-5,6,6a,7,12,12b,12c,13,14,14a-decahydro-2h-chromeno 5',6':6,7 indeno 1,2-b indol-3 4bh-one
PubChem CID 105008
ChEBI CHEBI:34907
SMILES CC12CCC3C(=CC(=O)C(O3)C(C)(C)O)C1(CCC4C2(C5=C(C4)C6=CC=CC=C6N5)C)O
Specifica
Materiale o nome chimico Paxilline
Colore White to Yellow
Quantità 5 mg
Numero UN UN2811
Informazioni di solubilità Soluble in DMSO,acetone or chloroform.
Peso formulazione 435.56
Percent Purity ≥97%
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Paxilline
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Paxilline from Penicillium paxilli