Learn More
Paxilline, TRC
Codice prodotto. 30412347
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30412347 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30412347 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP2076005MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Paxilline
CAS 57186-25-1
Formula molecolare C27H33NO4
Quantità 5 mg
Sinonimo 2H-1-Benzopyrano[5',6':6,7]indeno[1,2-b]indol-3(4bH)-one','5,6,6a,7,12,12b,12c,13,14,14a-decahydro-4b-hydroxy-2-(1-hydroxy-1-methylethyl)-12b,12c-dimethyl-','[2R-(2α,4bβ,6aα,12bβ,12cα,14aβ)]-, (2R,4bS,6aS,12bS,12cR,14aS)-5,6,6a,7,12,12b,12c,13,14,14a-Decahydro-4b-hydroxy-2-(1-hydroxy-1-methylethyl)-12b,12c-dimethyl-2H-1-benzopyrano[5',6':6,7]indeno[1,2-b]indol-3(4bH)-one, (+)-Paxilline, Paxicillin, Paxiline, Paxillin, Paxilline
InChI Formula InChI=1S/C27H33NO4/c1-24(2,30)23-20(29)14-18-21(32-23)10-11-25(3)26(4)15(9-12-27(18,25)31)13-17-16-7-5-6-8-19(16)28-22(17)26/h5-8,14-15,21,23,28,30-31H,9-13H2,1-4H3/t15-,21-,23-,25+,26+,27+/m0/s1
SMILES CC(C)(O)[C@H]1O[C@H]2CC[C@@]3(C)[C@@](O)(CC[C@H]4Cc5c([nH]c6ccccc56)[C@]34C)C2=CC1=O
Molecular Weight (g/mol) 435.56
Peso formulazione 435.241