Learn More
Pazufloxacin mesylate, MedChemExpress
Descripción
Pazufloxacin (T-3761) mesylate is a fluoroquinolone antibiotic.
Especificaciones
Especificaciones
| Materiale o nome chimico | Pazufloxacin mesylate |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 163680-77-1 |
| Colore | White |
| Quantità | 100 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C17H19FN2O7S |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinonimo | T-3762 Pazufloxacin methanesulfonate Pazufloxacin mesilate |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 100 mg/mL (241.31 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (241.31 mM) |
| Mostrar más |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?