Learn More
Pazufloxacin Mesylate, TRC
Codice prodotto. 30414835
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30414835 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30414835 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP2110001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Pazufloxacin Mesylate
CAS 163680-77-1
Formula molecolare C16 H15 F N2 O4 . C H4 O3 S
Quantità 1 g
Sinonimo 7H-Pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid','10-(1-aminocyclopropyl)-9-fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-','(3S)-','methanesulfonate (1:1), 7H-Pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid','10-(1-aminocyclopropyl)-9-fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-','(3S)-','monomethanesulfonate (9CI), 7H-Pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid','10-(1-aminocyclopropyl)-9-fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-','(S)-','monomethanesulfonate, Pasil, Pazucross, Pazufloxacin mesilate, Pazufloxacin mesylate, Pazufloxacin methanesulfonate, T 3762
InChI Formula InChI=1S/C16H15FN2O4.CH4O3S/c1-7-6-23-14-11(16(18)2-3-16)10(17)4-8-12(14)19(7)5-9(13(8)20)15(21)22;1-5(2,3)4/h4-5,7H,2-3,6,18H2,1H3,(H,21,22);1H3,(H,2,3,4)/t7-;/m0./s1
SMILES C[C@H]1COc2c3N1C=C(C(=O)O)C(=O)c3cc(F)c2C4(N)CC4.CS(=O)(=O)O
Molecular Weight (g/mol) 414.41
Peso formulazione 414.0897