Learn More
PBD-5,11-dione, TRC
Codice prodotto. 30413297
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30413297 250 mg
30409731 100 mg
30423484 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30413297 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP344510250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18877-34-4
Formula molecolare C12H12N2O2
Molecular Weight (g/mol) 216.24
Sinonimo (11aS)-2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[2,1-c][1,4]benzodiazepine-5,11(10H,11aH)-dione, (S)-(+)-2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[2,1-c][1,4]benzodiazepine-5,11(10H,11aH)-dione, 1,2,3,11a-Tetrahydro-5H-benzo[e]pyrrolo[1,2-a][1,4]diazepine-5,11(10H)-dione
IUPAC Name (6aS)-6a,7,8,9-tetrahydro-5H-pyrrolo[2,1-c][1,4]benzodiazepine-6,11-dione
SMILES O=C1Nc2ccccc2C(=O)N3CCC[C@@H]13
Specifica
Materiale o nome chimico PBD-5,11-dione
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H12N2O2/c15-11-10-6-3-7-14(10)12(16)8-4-1-2-5-9(8)13-11/h1-2,4-5,10H,3,6-7H2,(H,13,15)/t10-/m0/s1
Peso formulazione 216.0899