Learn More
PBIT, MedChemExpress
Codice prodotto. 16456097
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16456097 5 mg 5mg
16403378 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16456097 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY101451
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
MedChemExpress PBIT is a specific inhibitor of the Jumonji AT-rich Interactive Domain 1 (JARID1) enzymes. PBIT inhibits JARID1B (KDM5B or PLU1) histone demethylase with an IC50 of about 3 μM . PBIT also inhibits JARID1A and JARID1C with IC50s of 6 μM and 4.9 μM, respectively.
PBIT is a specific inhibitor of the Jumonji AT-rich Interactive Domain 1 (JARID1) enzymes. PBIT inhibits JARID1B (KDM5B or PLU1) histone demethylase with an IC50 of about 3 μM . PBIT also inhibits JARID1A and JARID1C with IC50s of 6 μM and 4.9 μM, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico PBIT
Forma fisica Solid
CAS 2514-30-9
Colore Brown
Quantità 5 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C14H11NOS
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (207.20 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(C2=CC=C(C)C=C2)SC3=C1C=CC=C3
Molecular Weight (g/mol) 241.31
Peso formulazione 241.31
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only