Learn More
PBS, Phosphate Buffered Saline, 1X Solution, pH 7.4, Fisher BioReagents™
65.00€ - 170.00€
Specifica
Content And Storage | Room temperature |
---|---|
Tipo di imballaggio | Poly Cube |
Punto di fusione | 0°C |
pH | 7.3 to 7.5 |
Forma | Liquid |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Tipo di imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Tipo di imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10091403
|
Fisher Bioreagents
BP2438-20 |
20L | Poly Cube |
170.00€
20L |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10173433
|
Fisher Bioreagents
BP2438-4 |
4L | Poly Cube |
65.00€
4L |
Spedizione stimata: 13-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
PBS, Phosphate Buffered Saline, 1X Solution, pH 7.4
A standard phosphate buffer used in many biomolecular procedures.Specifica
Room temperature | |
0°C | |
Liquid |
Poly Cube | |
7.3 to 7.5 |