Learn More
Thermo Scientific PC Bottle 100 mL
Codice prodotto. 10304880 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10304880 100 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10304880 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 76009095
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.40€
    27.50€ / pezzi 1
    Risparmia 1.90€
    6% Sconto
In stock
Bottle with round base, graduated, PC, for swing out rotor (75003047).
  • Bottle with round base, graduated, PC, for swing out rotor (75003047)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Colore Transparent
Materiale Polycarbonate
Sterilità Non sterile
Closure Included No
Graduated Yes
Da utilizzare con (apparecchiatura) Swing Out Rotor (75003047)
Autoclavabile Non autoclavabile
Forma Rotondo
Monouso Reusable
Product Type Centrifuge Bottle