Learn More
Thermo Scientific PC Oak Ridge Tube
Codice prodotto. 12700148 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Rotor
Dimensione della confezione:
pezzi 6
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
12700148 Rotor pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12700148 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 314460
In stock
PC Oak Ridge Tube for T-647.5 Ultraspeed Rotor.
  • PC Oak Ridge Tube, 75 mL x 6, 39 x 107 mm, for T-647.5 Ultraspeed Rotor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Polycarbonate
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rotor
Monouso Reusable
Capacità 6 x 75 mL
Descrizione Oak Ridge Tube for T-647.5 Ultraspeed Rotor
Dimensioni provetta 39 x 107 mm
Product Type Oak Ridge Tube