Learn More
PCDH7 Antibody (OTI1F7), Alexa Fluor™ 647, R&D Systems™
Codice prodotto. 18111296 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18111296 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18111296 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP273269AF647
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1033.29€
    891.45€ / 0.1mL
    Risparmia 141.84€
    13% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
PCDH7 Monoclonal specifically detects PCDH7 in Human/Mouse/Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin)/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene PCDH7
Applicazioni Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone OTI1F7
Coniugato Alexa Fluor 647
Diluizione Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulazione 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias gene BH-PcdhBHPCDHprotocadherin-7, BH-protocadherin (brain-heart), Brain-heart protocadherin, protocadherin 7
Simboli geni PCDH7
Specie ospite Mouse
Immunogeno Full length recombinant protein of human PCDH7 (NP_115833) produced in HEK293T cells.
Metodo di purificazione Affinity Purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 5099.0
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Isotype IgG2b
Linea di prodotti Novus