Learn More
PCDHA11 Antibody, R&D Systems™
Codice prodotto. 18603508 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 μL
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18603508 25 μL 25µL
18245644 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18603508 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP25769125ul
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
PCDHA11 Polyclonal specifically detects PCDHA11 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene PCDHA11
Applicazioni Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 μg/mL
Formulazione PBS (pH 7.2), 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias gene CNR7, CNRN7, CNRS7, CRNR7, KIAA0345-like 3, ortholog of mouse CNR7, PCDH-alpha-11, PCDH-ALPHA11, protocadherin alpha 11, protocadherin alpha-11
Simboli geni PCDHA11
Specie ospite Rabbit
Immunogeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:VNGEVTYSLMSIKPNGRHLFTLDQNNGEVRVNGTLDYEENKFYKIEVQATDK
Metodo di purificazione Affinity Purified
Quantità 25 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 56138
Test di specificità Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Product Type Antibody
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus
For Research Use Only