Learn More
PCDHB15 Antibody (2E10), Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18410190 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mg
Dimensione della confezione:
0.01mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18410190 0.1 mg 0.01mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18410190 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore H00056121M02
Mouse Monoclonal Antibody
PCDHB15 Monoclonal antibody specifically detects PCDHB15 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene PCDHB15
Applicazioni Western Blot, ELISA
Classificazione Monoclonal
Clone 2E10
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:500, ELISA
Formulazione In 1x PBS, pH 7.4
N. accesso geni NP_061758
Alias gene PCDH-beta-15, PCDH-BETA15, protocadherin beta 15, protocadherin beta-15
Specie ospite Mouse
Immunogeno PCDHB15 (NP_061758, 207 a.a. ~ 306 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. ELRLTLTAVDGGSPPRSGTVQILILVLDANDNAPEFVQALYEVQVPENSPVGSLVVKVSARDLDTGTNGEISYSLYYSSQEIDKPFELSSLSGEIRLIKK
Metodo di purificazione IgG purified
Quantità 0.1 mg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 56121
Target Species Human
Content And Storage Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forma Purified
Isotype IgG2a κ