missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PCGF3 Antibody (PCRP-PCGF3-1D5), DyLight 755, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18532017 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18532017 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18532017 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP324070IR

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

PCGF3 Monoclonal antibody specifically detects PCGF3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene PCGF3
Applicazioni Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Clone PCRP-PCGF3-1D5
Coniugato DyLight 755
Formulazione 50 mM Sodium Borate
Alias gene DKFZp686D20235, DONG1, FLJ36550, FLJ43813, MGC129615, MGC40413, polycomb group ring finger 3, polycomb group RING finger protein 3, ring finger protein 3, RNF3, RNF3ARING finger protein 3A
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant full-length human PCGF3 protein
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Zinc Finger
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 10336
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG2b
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.