Learn More
PCI-27483, MedChemExpress
Codice prodotto. 16479587
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16479587 5 mg 5mg
16427048 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16479587 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY16382
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
MedChemExpress PCI-27483 is a FVIIa/tissue factor inhibitor, with antitumour effects.
PCI-27483 is a FVIIa/tissue factor inhibitor, with antitumour effects.
Specifica
Materiale o nome chimico PCI-27483
CAS 871266-63-6
Colore Green Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C26H24N6O9S
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 62.5 mg/mL (104.77 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C[C@@H](C(O)=O)NC(CC1=CC(C2=CC(S(=O)(N)=O)=CC=C2O)=C(O)C(C3=NC4=CC=C(C(N)=N)C=C4N3)=C1)=O
Molecular Weight (g/mol) 596.57
Peso formulazione 596.57
Percent Purity 95.29%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only