Learn More
PCI-34051, MedChemExpress
Codice prodotto. 16442487
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16442487 50 mg -
16496368 10 mg -
16488957 5 mg 5mg
16446676 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16442487 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY15224
MedChemExpress PCI-34051 is a potent and selective HDAC8 inhibitor with IC50 of 10 nM, with >200-fold selectivity over the other HDAC isoforms.
PCI-34051 is a potent and selective HDAC8 inhibitor with IC50 of 10 nM, with >200-fold selectivity over the other HDAC isoforms.
Specifica
Materiale o nome chimico PCI-34051
CAS 950762-95-5
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H16N2O3
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 30 mg/mL (101.24 mM)
SMILES COC(C=C1)=CC=C1CN2C3=CC(C(NO)=O)=CC=C3C=C2
Molecular Weight (g/mol) 296.32
Peso formulazione 296.32
Percent Purity 97.28%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only