Learn More
Tocris Bioscience™ PCI 34051
Codice prodotto. 30002001
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30002001 10 mg 10mg
30002017 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30002001 Fornitore Tocris Bioscience™ N. del fornitore 4643/10
Potent and selective HDAC8 inhibitor
Potent and selective histone deacetylase 8 (HDAC8) inhibitor (IC50 = 10 nM). Displays >200 fold selectivity over HDAC isoforms 1, 2, 3, 6 and 10. Induces apoptosis in cell lines derived from T cell lymphomas or leukemias.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 950762-95-5
Formula molecolare C17H16N2O3
Specifications
Materiale o nome chimico PCI 34051
Quantità 10 mg
Peso formulazione 296.32
Peso molecolare 296.326