Learn More
PCL 016, MedChemExpress
Codice prodotto. 16441248
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
16441248 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16441248 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYI0660
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
MedChemExpress PCL 016 is a topical antiviral agent, which inhibits adenovirus replication in rabbit.
PCL 016 is a topical antiviral agent, which inhibits adenovirus replication in rabbit.
Specifica
Materiale o nome chimico PCL 016
Forma fisica Solid
CAS 98-98-6
Colore White to Off-White
Quantità 5 g
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C6H5NO2
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (812.28 mM) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (406.14 mM)
SMILES O=C(O)C1=CC=CC=N1
Molecular Weight (g/mol) 123.11
Peso formulazione 123.11
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only